2,4-Dibromphenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
406510050 406511000
ACRO406510050EA 21.1 EUR
ACRO406510050 ACRO406511000
2,4-Dibromphenol 99%
2,4-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Molecular Weight: 251,91 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00002149
CAS-Nummer: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
GC ≥98.5 %