Flasks, conical, Erlenmeyer shape, wide neck, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
212276807 212277306 212278602
201-1902EA 106 EUR
201-1902 214-0237 214-0238
Flasks, conical, Erlenmeyer shape, wide neck, DURAN®
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3,3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • USP Standard
Mit Bördelrand und Beschriftungsfeld. Ohne Graduierung.