2-Bromphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
157360100 157360500
ACRO157360100EA 58.9 EUR
ACRO157360100 ACRO157360500
2-Bromphenol 98%
2-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molecular Weight: 173.01 g/mol
Siedepunkt: 195
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1.49 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002146
CAS-Nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01413
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %