4-Bromphenol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
304410050
304411000
304415000
ACRO304410050EA
29.3
EUR
ACRO304410050
ACRO304411000
ACRO304415000
4-Bromphenol 97%
4-Bromphenol
Formel:
C₆H₅BrO Molecular Weight: 173,01 g/mol Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 64…68 °C Dichte: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: ≥ 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002313 CAS-Nummer: 106-41-2 EINECS: 203-394-4 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01413 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |