4-Bromphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14873.22 A14873.0E A14873.36
A14873.22EA 40.2 EUR
A14873.22 A14873.0E A14873.36
4-Bromphenol ≥99%
4-Bromphenol
Purity: 99% CAS No.: 106-41-2 Molecular Formula: C6H5BrO Formula Weight: 173.01 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Cryst powder Density: 1.840 Appearance: White to pale brown Odour: Phenol-like Melting Point: 62-66° Boiling Point: 235-238° Beilstein Reference: 1680024 Merck Reference: 14,1428 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002313
Formel: C₆H₅BrO
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 235…238 °C
Schmelzpunkt: 62…66 °C
Dichte: 1,840
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002313
CAS-Nummer: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1428