Wägeflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
611-2779EA 538.6 EUR
611-2779 611-2778 611-2777 611-2776 611-2783 611-2782 611-2781 611-2780
Wägeflaschen, DURAN®
Flaschen Wägegläser
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Austauschbare eingeschliffene Deckel
  • Weißes Beschriftungsfeld
  • In niedriger und hoher Form erhältlich