Flaschen, weithalsig
Lieferant: KARTELL
1688 1689 1690 1691 1692
KART1688EA 283 EUR
KART1688 KART1689 KART1690 KART1691 KART1692
Flaschen, weithalsig
Flaschen Kunststoffflaschen
PFA, translucent.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Pressure: no pressure
  • Non porous