2-Bromthiophenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Brom-2-mercaptobenzol, 2-Brombenzol-1-thiol, o-Bromthiophenol, 2-Brombenzolthiol, 2-Bromphenylmercaptan
221980010
221980100
221980500
ACRO221980010EA
31.1
EUR
ACRO221980010
ACRO221980100
ACRO221980500
2-Bromthiophenol 97%
2-Bromthiophenol
Formel:
C₆H₅BrS Molecular Weight: 189.08 g/mol Siedepunkt: 114…116 °C (10 mmHg) Dichte: 1.604 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004827 CAS-Nummer: 6320-02-1 EINECS: 228-665-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6340 to 1.6370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |