2-Bromthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Brom-2-mercaptobenzol, 2-Brombenzol-1-thiol, o-Bromthiophenol, 2-Brombenzolthiol, 2-Bromphenylmercaptan
B25537.06
B25537.14
B25537.06EA
59.1
EUR
B25537.06
B25537.14
2-Bromthiophenol ≥97%
2-Bromthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 6320-02-1
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Flash Point:
Formel:
C₆H₅BrS Molecular Weight: 189.08 g/mol Siedepunkt: 114…116 °C (10 mmHg) Dichte: 1.604 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004827 CAS-Nummer: 6320-02-1 EINECS: 228-665-4 UN: 2922 ADR: 8 III |