2-Bromthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Brom-2-mercaptobenzol, 2-Brombenzol-1-thiol, o-Bromthiophenol, 2-Brombenzolthiol, 2-Bromphenylmercaptan
001577-5G 001577-25G 001577-100G
FLUO001577-5GEA 51.8 EUR
FLUO001577-5G FLUO001577-25G FLUO001577-100G
2-Bromthiophenol
2-Bromthiophenol
Formel: C₆H₅BrS
Molecular Weight: 189.08 g/mol
Siedepunkt: 128
Dichte: 1.604 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00004827
CAS-Nummer: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III