Benzaldehyd, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09143-25ML-F 09143-5ML-F
09143-25ML-FEA 439 EUR
09143-25ML-F 09143-5ML-F
Benzaldehyd, Supelco®
Benzaldehyd
Formel: C₆H₅CHO
Molecular Weight: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 179
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1.049 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003299
CAS-Nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6554d2d6d77311eee8e84bfe276729e9af4346b&vid=daf04a77c3527e1c8a257ef2d911d69c6f6ccc10&prid=web&clid=SAPDAM