Vanillinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure
A12074.14 A12074.22 A12074.36
A12074.14EA 38 EUR
A12074.14 A12074.22 A12074.36
Vanillinsäure ≥98%
Vanillinsäure
Purity: 98% CAS No.: 121-34-6 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 210-218° Beilstein Reference: 2208364 Merck Reference: 14,9931 MDL No.: MFCD00002551
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002551
CAS-Nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 14,9931