Vanillin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Vanillaldehyd, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, FEMA 3107, Vanillinum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18718.0100
8.18718.9025
8.18718.0500
8.18718.0100EA
42.5
EUR
8.18718.0100
8.18718.9025
8.18718.0500
Vanillin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Vanillin
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼82 °C Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006942 CAS-Nummer: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Merck Index: 13,09998 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 10 g/l (25 °C) |
Melting Point | 82 °C |
Molar Mass | 152.14 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 154 °C (13 hPa) |
Vapor Pressure | 0.0029 hPa (25 °C) |
Flash Point | 153 °C |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |