Vanillinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
94770-10G 94770-250G 94770-50G
SIAL94770-10GEA 24.5 EUR
SIAL94770-10G SIAL94770-250G SIAL94770-50G
Vanillinsäure, Sigma-Aldrich®
Vanillinsäure
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002551
CAS-Nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068