4-(Diethylamino)benzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Diethylaminobenzaldehyde
114001000 114005000
ACRO114001000EA 44.2 EUR
ACRO114001000 ACRO114005000
4-(Diethylamino)benzaldehyd 99%
4-(Diethylamino)benzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003382
CAS-Nummer: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to brown to black Coarse crystals or chunks or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Fluorescence max 605 nm (in Methanol)
Optimum lasing 614 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥105000 l/(mol.cm) (at Lambda max)