4-(Diethylamino)benzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Diethylaminobenzaldehyde
A11825.22 A11825.36
A11825.22EA 42.5 EUR
A11825.22 A11825.36
4-(Diethylamino)benzaldehyd 97%
4-(Diethylamino)benzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 120-21-8 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 173-175°/7mm Beilstein Reference: 511102 MDL No.: MFCD00003382
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Siedepunkt: 173…175 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 165 °C (329 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003382
CAS-Nummer: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III