4-(Dimethylamino)benzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyd, Ehrlich's Reagenz
A11712.0E
A11712.22
A11712.36
A11712.0EEA
413
EUR
A11712.0E
A11712.22
A11712.36
4-(Dimethylamino)benzaldehyd 98%
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 100-10-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 164°(327°F)
Odour: Strong
Boiling Point: 176-177°/17mm
Beilstein Reference: 606802
Merck Reference: 14,3230
MDL No.: MFCD00003381
Formel:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Molecular Weight: 149,19 g/mol Siedepunkt: 176…177 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 73…75 °C Dichte: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Flammpunkt: 164 °C (327 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003381 CAS-Nummer: 100-10-7 EINECS: 202-819-0 Merck Index: 14,3230 |