2-Nitrobenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22293.0025
8.22293.0100
8.22293.0001
8.22293.0025EA
51.8
EUR
8.22293.0025
8.22293.0100
8.22293.0001
2-Nitrobenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₅NO₃ Molecular Weight: 151.12 g/mol Siedepunkt: 285 Schmelzpunkt: 41…43 °C Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007132 CAS-Nummer: 552-89-6 EINECS: 209-025-3 Merck Index: 12,06684 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 41 - 43 °C |
Molar Mass | 151.12 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Boiling Point | 156 °C (20 hPa) |
Ignition Point | 200 °C (Lit.) |