5-Nitrosalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
A10264.06
A10264.14
A10264.22
A10264.06EA
51
EUR
A10264.06
A10264.14
A10264.22
5-Nitrosalicylaldehyd ≥98%
5-Nitrosalicylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 97-51-8
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 512565
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Schmelzpunkt: 123…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007337 CAS-Nummer: 97-51-8 EINECS: 202-587-0 |