4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
162890050 162890250
ACRO162890050EA 46.2 EUR
ACRO162890050 ACRO162890250
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd 97%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Schmelzpunkt: 139…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007117
CAS-Nummer: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 144 °C
GC ≥96.0 %