4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17972.06 A17972.14
A17972.06EA 65.2 EUR
A17972.06 A17972.14
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 3011-34-5 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2047884
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007117
CAS-Nummer: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable