o-Anisaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxybenzaldehyd, Salicylaldehydmethylether, 2-Carbaldehydanisol, 2-Anisaldehyd
149220050 149221000 149225000
ACRO149220050EA 33.4 EUR
ACRO149220050 ACRO149221000 ACRO149225000
o-Anisaldehyd 98%
o-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 34…40 °C
Flammpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003308
CAS-Nummer: 135-02-4
EINECS: 205-171-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystals or solid or liquids
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in ethanol)