o-Anisaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxybenzaldehyd, Salicylaldehydmethylether, 2-Carbaldehydanisol, 2-Anisaldehyd
A10770.22 A10770.36
A10770.22EA 45.7 EUR
A10770.22 A10770.36
o-Anisaldehyd ≥98%
o-Anisaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 135-02-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 117°(242°F) Refractive Index: 1.5610 Odour: Characteristic Melting Point: 35-39° Boiling Point: 237-238° Beilstein Reference: 606301 MDL No.: MFCD00003308
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 237…238 °C
Schmelzpunkt: 35…39 °C
Dichte: 1.13
Flammpunkt: 117 °C (242 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003308
CAS-Nummer: 135-02-4
EINECS: 205-171-7