3-Ethoxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
A18940.09 A18940.88
A18940.09EA 137 EUR
A18940.09 A18940.88
3-Ethoxybenzaldehyd ≥97%
3-Ethoxybenzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 22924-15-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Boiling Point: 132-134/15mm MDL No.: MFCD00016606
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,07
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016606
CAS-Nummer: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4