4-Butoxybenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
FL5341.POR
005341-25G
005341-100G
CHMPFL5341.POREA
0
EUR
CHMPFL5341.POR
FLUO005341-25G
FLUO005341-100G
4-Butoxybenzaldehyd
4-Butoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178,23 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Dichte: 1,0285 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00003389 CAS-Nummer: 5736-88-9 EINECS: 227-247-9 |