4-Ethoxybenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
174250250
174251000
ACRO174250250EA
32.8
EUR
ACRO174250250
ACRO174251000
4-Ethoxybenzaldehyd 99%
4-Ethoxybenzaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 255 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 13…14 °C Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003388 CAS-Nummer: 10031-82-0 EINECS: 233-093-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |