p-Anisaldehyd 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Anisaldehyd
104800050
104801000
104805000
104800025
ACRO104800050EA
56.6
EUR
ACRO104800050
ACRO104801000
ACRO104805000
ACRO104800025
p-Anisaldehyd 99+%
p-Anisaldehyd
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136.15 g/mol Siedepunkt: 248…249 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1.121 g/cm³ Flammpunkt: 116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003385 CAS-Nummer: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 Merck Index: 13,00666 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Relative density | (D20/4°C) 1.120 to 1.124 |