p-Anisaldehyd ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Anisaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22314.0250
8.22314.1000
8.22314.0250EA
52
EUR
8.22314.0250
8.22314.1000
p-Anisaldehyd ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehyd
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136.15 g/mol Siedepunkt: 247…249 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0…2 °C Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003385 CAS-Nummer: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 Merck Index: 13,00666 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Boiling Point | 247 - 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 116 °C |
Refractive Index | 1.57 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.4 - 5.3 %(V) |
Density | 1.12 g/cm3 (25 °C) |
pH | 7 (2 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |