2-Hydroxy-m-anisaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
153071000 153075000 153070100
ACRO153071000EA 51.7 EUR
ACRO153071000 ACRO153075000 ACRO153070100
2-Hydroxy-m-anisaldehyd 99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 265…266 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003322
CAS-Nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %