2-Hydroxy-m-anisaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 24.3 EUR
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hydroxy-m-anisaldehyd ≥99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 265…266 °C
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Dichte: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003322
CAS-Nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3