4-Methoxysalicylaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
171080050
171080250
ACRO171080050EA
83.1
EUR
ACRO171080050
ACRO171080250
4-Methoxysalicylaldehyd 99%
4-Methoxysalicylaldehyd
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 124 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 40…43 °C Dichte: 1,2065 g/cm³ (51 °C) Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003327 CAS-Nummer: 673-22-3 EINECS: 211-604-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 43 °C |
GC | ≥98.5 % |