5-Methoxysalicylaldehyd 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde

164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 89.5 EUR
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
5-Methoxysalicylaldehyd 98%
5-Methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (2,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,21 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003332
CAS-Nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR