5-Methoxysalicylaldehyd ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde

A15753.06 A15753.14 A15753.18 A15753.22
A15753.06EA 86 EUR
A15753.06 A15753.14 A15753.18 A15753.22
5-Methoxysalicylaldehyd ≥98%
5-Methoxysalicylaldehyd

Purity: 98% CAS No.: 672-13-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: 13-16° Boiling Point: 248-252° Beilstein Reference: 1100532 MDL No.: MFCD00003332

Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 248…252 °C
Schmelzpunkt: 13…16 °C
Dichte: 1,221
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003332
CAS-Nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR