Ethylvanillin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
156030050 156031000 156035000
ACRO156030050EA 28.7 EUR
ACRO156030050 ACRO156031000 ACRO156035000
Ethylvanillin 97%
Ethylvanillin
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006944
CAS-Nummer: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 13,03890
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥95 % (at 250 nm)