Ethylvanillin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A19478.14
A19478.22
A19478.36
A19478.14EA
23.6
EUR
A19478.14
A19478.22
A19478.36
Ethylvanillin ≥98%
Ethylvanillin
Purity: 98%
CAS No.: 121-32-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 1073761
Merck Reference: 14,3859
MDL No.: MFCD00006944
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 285 °C Schmelzpunkt: 75…79 °C Flammpunkt: 127 °C (260 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006944 CAS-Nummer: 121-32-4 EINECS: 204-464-7 Merck Index: 14,3859 |