VWR® Traceable®, Thermometer mit Dreifach-Anzeige
Lieferant: VWR Collection
620-1822EA 191 EUR
620-1822 620-1823 620-1827
VWR® Traceable®, Thermometer mit Dreifach-Anzeige
Thermometer Digitalthermometer
Diese hochpräzisen Thermometer überwachen gleichzeitig die Temperaturen in einem Kühlschrank/Gefriergerät oder an zwei Stellen im Kühlgerät. Der Fühler in temperaturgepufferter Flasche verhindert vorübergehende Temperaturänderungen beim Öffnen der Tür. Die patentierte Einheit erfüllt sämtliche Anforderungen des CDC an Thermometer und Impfstoffthermometer. Die Thermometer können auch in Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren verwendet werden.
  • Zeigen die genaue Zeit und das genaue Datum an, wenn Alarme ausgelöst werden; die Alarme lassen sich in Schritten von 0,1 °C programmieren
  • Überwachen Minimum- und Maximum-Messwerte und zeigt die genaue Zeit und das Datum der Minimum- und Maximum-Messwerte an beiden Fühlern an
  • Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die niedrigste/höchste und die aktuelle Temperatur an
  • Vom Benutzer einstellbarer Alarm bei Werten außerhalb des Bereichs (visuell und akustisch)
Chemikalienbeständiger, wasserdichter Fühler/Flasche mit ungiftigem Glykol. Kabellänge: 3 m
Standards: Lösung von der FDA als sicher anerkannt. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Werden mit einem individuellem Traceable®-Kalibrierzertifikat mit Seriennummer für Rückführbarkeit auf NIST, einem Ständer, VELCRO® Klettband, Magnetstreifen und Wandhalterung, sowie zwei AAA-Batterien für eine einjährige Dauerüberwachung geliefert.