Biopsie- und Einbettkassetten, Slimsette™, in QuickLoad™ Stapeln, M509SL
Lieferant: Simport Scientific
M509-10SL M509-11SL M509-12SL M509-2SL M509-3SL M509-4SL M509-5SL M509-6SL M509-7SL M509-8SL M509-9SL
720-1421EA 404 EUR
720-1421 720-1423 720-1425 720-1430 720-1432 720-1434 720-1436 720-1438 720-1440 720-1442 720-1444
Biopsie- und Einbettkassetten, Slimsette™, in QuickLoad™ Stapeln, M509SL
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Aus Acetylpolymer. Dieses Modell ist ähnlich wie die M507 Kassette, ist aber für Gewebeverarbeitungs-/-einbettverfahren vorgesehen.
  • Große Beschriftungsbereiche auf drei Seiten der Kassette
  • Vorderer Beschriftungsbereich mit einer Abschrägung von 45°
  • Erhältlich in mehreren nicht-zytotoxischen, nicht-metallischen Farben
Die transparenten Stapel bietet eine freie Sicht auf die Kassetten, um beim Druckvorgang eventuelle Blockaden im Stapel zu erkennen. Die effizienten Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für einen korrektenMore Product Information