3-Hydroxy-p-anisaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
162570050 162570250 162571000
ACRO162570050EA 22 EUR
ACRO162570050 ACRO162570250 ACRO162571000
3-Hydroxy-p-anisaldehyd 98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003369
CAS-Nummer: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥97.5 %