3-Hydroxy-p-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
A12866.06 A12866.14 A12866.22
A12866.06EA 21.2 EUR
A12866.06 A12866.14 A12866.22
3-Hydroxy-p-anisaldehyd ≥98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 621-59-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 112-116° Boiling Point: 179°/15mm Beilstein Reference: 1073021 MDL No.: MFCD00003369
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Dichte: 1,20
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003369
CAS-Nummer: 621-59-0
EINECS: 210-694-9