3-Hydroxy-p-anisaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
SB01291.1
SB01291.10
SB01291.50
MAYBSB01291.1EA
0
EUR
MAYBSB01291.1
MAYBSB01291.10
MAYBSB01291.50
3-Hydroxy-p-anisaldehyd
3-Hydroxy-p-anisaldehyd
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 308 Schmelzpunkt: 68…70 °C Dichte: 1.401 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003369 CAS-Nummer: 621-59-0 EINECS: 210-694-9 |