Büretten, gerader Hahn, DURAN®, Schellbach
Lieferant: DWK Life Sciences
243293606 243292704 243293306 243303304 243302702 243303604 243293906 243303904
612-5228EA 230 EUR
612-5228 612-5226 612-5227 612-5231 612-5230 612-5232 612-5229 612-5233
Büretten, gerader Hahn, DURAN®, Schellbach
Büretten
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, Klasse AS.
  • Mit Schellbachstreifen und Hauptgraduierungen in kreisrunden Unterteilungen
  • Gerader Hahn
  • Mit Glas-Spindel
  • Graduierung und Beschriftung in Blau
  • Die Kalibrierung basiert auf dem ausgegossenen Volumen („Ex“)
Konform mit DIN ISO 385
Mit aufgedruckter Rückverfolgungscode (Chargenkennung).