4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11127.03 A11127.06 A11127.14
A11127.03EA 39.2 EUR
A11127.03 A11127.06 A11127.14
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd ≥98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 18278-34-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2045122
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051964
CAS-Nummer: 18278-34-7