4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
55543-1G 55543-5G
SIAL55543-1GEA 36.8 EUR
SIAL55543-1G SIAL55543-5G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051964
CAS-Nummer: 18278-34-7