Vanillin, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Vanillaldehyd, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, FEMA 3107, Vanillinum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08510.9025 1.08510.1000
1.08510.9025EA 0 EUR
1.08510.9025 1.08510.1000
Vanillin, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM