2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A19928.14
A19928.22
A19928.36
A19928.14EA
30.1
EUR
A19928.14
A19928.22
A19928.36
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 93-02-7
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 146 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 47…51 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003314 CAS-Nummer: 93-02-7 EINECS: 202-211-5 |