2,6-Dimethoxybenzaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12209.03 A12209.06 A12209.14
A12209.03EA 50.5 EUR
A12209.03 A12209.06 A12209.14
2,6-Dimethoxybenzaldehyd ≥99%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 3392-97-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 96-98° Boiling Point: 285° MDL No.: MFCD00010862
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010862
CAS-Nummer: 3392-97-0