2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
166450100 166450500
ACRO166450100EA 25.3 EUR
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 99%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003310
CAS-Nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %