2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10609.09
A10609.18
A10609.30
A10609.09EA
25.3
EUR
A10609.09
A10609.18
A10609.30
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 2103-57-3
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196.2 g/mol Siedepunkt: 168…170 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 38…42 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003310 CAS-Nummer: 2103-57-3 EINECS: 218-271-0 |