2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B22792.14
B22792.22
B22792.14EA
50.7
EUR
B22792.14
B22792.22
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 4460-86-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 111-115°
Boiling Point: 140°/4mm subl.
MDL No.: MFCD00003312
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol Siedepunkt: 140 °C (4 mmHg) (Subl.) Schmelzpunkt: 111…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003312 CAS-Nummer: 4460-86-0 EINECS: 224-713-3 |