2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11238.09 A11238.18
A11238.09EA 59.1 EUR
A11238.09 A11238.18
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 830-79-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 1956051
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 119…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003313
CAS-Nummer: 830-79-5
EINECS: 212-598-2